Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Leverandør: Merck
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
1.14675.0001EA 2400 NOK
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standarder Fargereferanse og spekroskopistandarer
Spectroquant® CombiCheck-løsninger er bruksklare standarder med flere parametre for bruksområdene til Spectroquant®-testsystemet. Alle pakkene inneholder en standardløsning og en sporingsløsning. Begge løsningene kan brukes til kvalitetssikring slik de er, uten fortynning.
Standardløsningen kan brukes til å fastslå nøyaktigheten av resultatene fra Spectroquant®-systemet som helhet (fotometer, reagenser, analytisk prosedyre og implementering). Sporingsløsningen kan brukes til å teste for prøveavhengige virkninger ved å måle utbyttet og fastslår om prøveklargjøringsteknikken er passende.
Det maksimale antallet bestemmelser ved bruk av standardløsningen avhenger av testsystemet som brukes.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Spectroquant® CombiCheck 20 Spectroquant® CombiCheck 10 Spectroquant® CombiCheck 70 Spectroquant® CombiCheck 50 Spectroquant® CombiCheck 60 Spectroquant® CombiCheck 80 Spectroquant® CombiCheck 100 Spectroquant® CombiCheck 90
Environmentally Preferable
Aluminium - - - - - - R1: 0,40 ±0,05 mg/L Al -
Ammonium 12,0 ±1,0 mg/L NH₄-N 4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N 50,0 ±5,0 mg/L NH4-N 1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N - -
Kadmium - R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
COD 750 ±75 mg/L COD 80 ±12 mg/L COD 5000 ±400 mg/L COD 20,0 ±4,0 mg/L COD 250 ±25 mg/L COD 1500 ±150 mg/L COD
Kobber - R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu
Jern - R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
Bly R1: 2,00 ±0,20 mg/L Pb -
Mangan - - - - - - - R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
Nikkel - - - - - - R1: 2,00 ±0,20 mg/L Ni -
Nitrat 9,0 ±0,9 mg/L NO₃-N 2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N - - - 25,0 ±2,5 mg/L NO₃
Fosfat 8,0 ±0,7 mg/L PO₄-P 0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P - - - 15,0 ±1,0 mg/L PO₄-P
Sulfat 500 ±75 mg/L SO₄ 100 ±15 mg/L SO₄ - - - -
Sink R1: 0,75 ±0,15 mg/L Zn -
M-Clarity quality level MQ100 MQ100 MQ100 MQ100 MQ100 MQ100