Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Leverandør: VWR Chemicals
84542.290EA 1325 NOK
84542.290 84542.460
Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Silicone oil
Tetthet: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 321 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00132673
CAS-nummer: 63148-62-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Recommended working temperature -5 to +200°C
Viscosity (25°C) 92 - 108 cSt