Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Leverandør: Corning
354233
734-0099EA
4350
NOK
734-0099
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Proteiner
Collagen type IV er en viktig bestanddel i basalmembraner, den tynne matrisen som ligger under epitelceller og endotelceller og omgir muskelfett og nerveceller. Det kan brukes som et tynt belegg på vevskulturoverflater for å fremme celleadhesjon og proliferasjon, og for å studere dens innvirkning på cellenes atferd.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody