Boron 1000 mg/l B i vandig (fra B(OH₃)) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 845 NOK
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Boron 1000 mg/l B i vandig (fra B(OH₃)) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Sertifiseringer: Traceable to NIST.