3-Methyl-1,3-butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methylbutane-1,3-diol
M0818-25ML M0818-500ML
TCIAM0818-25MLEA 230 NOK
TCIAM0818-25ML TCIAM0818-500ML
3-Methyl-1,3-butanediol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1,3-butanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 203°C
Flash punkt: 116°C
MDL nummer: MFCD00059655
CAS-nummer: 2568-33-4
EINECS: 459-270-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&vid=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %