Barium 1000 mg/L Ba in 5% salpetersyre (fra Ba(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13876.AD 13876.AE 13876.AP
13876.ADEA 805 NOK
13876.AD 13876.AE 13876.AP
Barium 1000 mg/L Ba in 5% salpetersyre (fra Ba(NO₃)₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Barium Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134031