3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methylpyrazole
127560050 127560250
ACRO127560050EA 500 NOK
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005240
CAS-nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %