2-Piperidinemethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 2250 NOK
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Kokepunkt: 100…102 °C (8hPa)
Smeltepunkt: 58…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005987
CAS-nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %