4-Piperidinemethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 1225 NOK
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinemethanol 98%
4-Piperidinemethanol
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 57…61 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00174228
CAS-nummer: 6457-49-4
FN: 3263
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %