Kalium-tert-butanolat 20% in THF for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 975 NOK
8.43849.0050 8.43849.0250
Kalium-tert-butanolat 20% in THF for syntese, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012162
CAS-nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
FN: 2920
ADR: 8 (3),I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)