2-Chloro-p-benzoquinone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050 331220250
ACRO331220050EA 1175 NOK
ACRO331220050 ACRO331220250
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
2-Chloro-p-benzoquinone
Formel: C₆H₃ClO₂
MW: 142,54 g/mol
Smeltepunkt: 52…57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075260
CAS-nummer: 695-99-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥94 %