Lithium-tert-butanolate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 2550 NOK
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
Lithium-tert-butanolate 99%
Lithium tert-butanolate
Formel: C₄H₉LiO
MW: 80,06 g/mol
Tetthet: 0,89 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050479
CAS-nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
FN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)