Sodium-tert-butanolate 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 505 NOK
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
Sodium-tert-butanolate 99%, ren
Sodium-tert-butanolate
Formel: C₄H₉NaO
MW: 96,1 g/mol
Smeltepunkt: 180 °C
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040575
CAS-nummer: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
FN: 3206
ADR: 4.2,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %