Sodium-tert-butanolate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
8.18374.0100EA 646 NOK
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
Sodium-tert-butanolate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-tert-butanolate
Formel: C₄H₉NaO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040575
CAS-nummer: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
FN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3