Beryllium 10000 mg/L Be in 5% salpetersyre (fra BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14406.AE
14406.AD
14406.AP
14406.AEEA
2075
NOK
14406.AE
14406.AD
14406.AP
Beryllium 10000 mg/L Be in 5% salpetersyre (fra BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Sertifiseringer: Traceable to NIST