Beryllium 1000 mg/L Be in 5% salpetersyre (fra BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
13848.AD
13848.AE
13848.ADEA
775
NOK
13848.AD
13848.AE
Beryllium 1000 mg/L Be in 5% salpetersyre (fra BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder
Kationstandarder
Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Sertifiseringer: Traceable to NIST