Bismut 10000 mg/L Bi in 5% salpetersyre (fra Bi) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14388.AD 14388.AE 14388.AP
14388.ADEA 1625 NOK
14388.AD 14388.AE 14388.AP
Bismut 10000 mg/L Bi in 5% salpetersyre (fra Bi) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134033