1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
269850250 269851000
ACRO269850250EA 1725 NOK
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Formel: C₇H₁₇NO₂
Kokepunkt: 72 °C (16hPa)
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142581
CAS-nummer: 41365-75-7
FN: 2735
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %