Antimon 10000 mg/L Sb i vandig with salpetersyre og tartaric acid (each max. 1%) (fra Sb) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
41683.AD 41683.AE 41683.AP
41683.ADEA 1225 NOK
41683.AD 41683.AE 41683.AP
Antimon 10000 mg/L Sb i vandig with salpetersyre og tartaric acid (each max. 1%) (fra Sb) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Antimony Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134030