Antimon 1.000 mg/L Sb i vandig with salpetersyre og tartaric acid (each max. 1%) (fra Sb) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
41682.AD 41682.AE 41682.AP
41682.ADEA 855 NOK
41682.AD 41682.AE 41682.AP
Antimon 1.000 mg/L Sb i vandig with salpetersyre og tartaric acid (each max. 1%) (fra Sb) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Antimony Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134030