Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
346760250 346761000
ACRO346760250EA 755 NOK
ACRO346760250 ACRO346761000
Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Coumarin-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆O₄
Smeltepunkt: 190…193 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006852
CAS-nummer: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %