3-Acetylcoumarin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
A12532.06 A12532.14
A12532.06EA 690 NOK
A12532.06 A12532.14
3-Acetylcoumarin ≥98%
3-Acetylcoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 3949-36-8 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 119-124° Beilstein Reference: 143498
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Smeltepunkt: 119…124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006853
CAS-nummer: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6