2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 845 NOK
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smeltepunkt: 253…257 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016368
CAS-nummer: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %