2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 1075 NOK
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formel: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C (subl.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001598
CAS-nummer: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)