2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
408230050 408230250
ACRO408230050EA 1250 NOK
ACRO408230050 ACRO408230250
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Smeltepunkt: 123…126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041737
CAS-nummer: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
GC ≥98.5 %