2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A11342.03
A11342.06
A11342.14
A11342.03EA
575
NOK
A11342.03
A11342.06
A11342.14
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Smeltepunkt: 69…71 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001605 CAS-nummer: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |