Melatonin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
125360010 125362500 AC12536.250 AC12536.1 125360050
ACRO125360010EA 1550 NOK
ACRO125360010 ACRO125362500 MAYBAC12536.250 MAYBAC12536.1 ACRO125360050
Melatonin 99%
Melatonin
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
Kokepunkt: 512,8 °C
Smeltepunkt: 118 °C
Flash punkt: 264 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005655
CAS-nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %