3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 1100 NOK
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Smeltepunkt: 41…43 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075180
CAS-nummer: 31230-17-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %