2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2199-25G C2199-5G
TCIAC2199-25GEA 1650 NOK
TCIAC2199-25G TCIAC2199-5G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Kokepunkt: 212°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00023199
CAS-nummer: 4472-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&vid=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C