2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 810 NOK
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Kokepunkt: 68…70 °C (8 mmHg)
Tetthet: 1,54 g/cm³
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00003216
CAS-nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %