2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 1150 NOK
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kokepunkt: 80…82 °C (27 mmHg)
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003214
CAS-nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %