Lithium-tert-butanolate 2.2 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
379311000 379318000
379311000.EA 1525 NOK
379311000. 379318000.
Lithium-tert-butanolate 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lithium tert-butanolate
Formel: C₄H₉LiO
MW: 80,06 g/mol
Flash punkt: –22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050479
CAS-nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)