Allyl chloroformate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
221740500 221741000
ACRO221740500EA 1825 NOK
ACRO221740500 ACRO221741000
Allyl chloroformate 97%
Allyl chloroformate
Formel: C₄H₅ClO₂
MW: 120,54 g/mol
Kokepunkt: 109…110 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: 31 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000648
CAS-nummer: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
FN: 1722
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %