Disodium fumarate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 275 NOK
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Disodium fumarate 98%
Disodium fumarate
Formel: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160,04 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064567
CAS-nummer: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %