Tetrakis(dimethylamino)ethylene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
TDAE
T1221-25G
T1221-5G
TCIAT1221-25GEA
55675
NOK
TCIAT1221-25G
TCIAT1221-5G
Tetrakis(dimethylamino)ethylene ≥95.0% (by GC)
Tetrakis(dimethylamino)ethylene
Formel:
C₁₀H₂₄N₄ MW: 200,33 g/mol Kokepunkt: 59°C Flash punkt: 53°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00009601 CAS-nummer: 996-70-3 EINECS: 213-638-1 FN: 2734 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |