2,4-Thiazolidinedione 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 950 NOK
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Thiazolidinedione 99%
2,4-Thiazolidinedione
Formel: C₃H₃NO₂S
MW: 117,13 g/mol
Kokepunkt: 178…179 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005478
CAS-nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm