Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
187770250 187771000
ACRO187770250EA 545 NOK
ACRO187770250 ACRO187771000
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Thiophene-2-carbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Tetthet: 1,37 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005428
CAS-nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %