(-)-Shikimic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24476.0250 8.24476.1000
8.24476.0250EA 570 NOK
8.24476.0250 8.24476.1000
(-)-Shikimic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Formel: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066278
CAS-nummer: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 174.15 g/mol
Synonyms (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Hill Formula C7H10O5