9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
170940010
170940050
170940250
170941000
ACRO170940010EA
385
NOK
ACRO170940010
ACRO170940050
ACRO170940250
ACRO170941000
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) 98%
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ MW: 258,7 g/mol Smeltepunkt: 63 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00001138 CAS-nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 FN: 2928 ADR: 6.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
HPLC | ≥94 % |