2-Benzoxazolinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 740 NOK
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoxazolinone 98%
2-Benzoxazolinone
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Smeltepunkt: 137…141 °C
Flash punkt: 160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005716
CAS-nummer: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %