(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
|
Synonymer:
Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
L07763.06
L07763.14
L07763.06EA
440
NOK
L07763.06
L07763.14
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Purity: 98%
CAS No.: 86-96-4
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point:
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006699 CAS-nummer: 86-96-4 EINECS: 201-712-6 |