3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 760 NOK
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₂Cl₂N₂S
Kokepunkt: 165…167 °C (760 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00799286
CAS-nummer: 2254-88-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %