2,2'-Bithiophene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 455 NOK
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Formel: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Smeltepunkt: 30…35 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005414
CAS-nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)