2,2'-Bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
B1276-1G B1276-25G
TCIAB1276-1GEA 220 NOK
TCIAB1276-1G TCIAB1276-25G
2,2'-Bithiophene ≥98.0% (by GC)
2,2'-Bithiophene
Formel: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Kokepunkt: 260°C
MDL nummer: MFCD00005414
CAS-nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9119aad73580a561f0723d3ae095693f8976704&vid=d9119aad73580a561f0723d3ae095693f8976704&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %