VWR® Traceable®, Digital Snap-In termometer
Leverandør: VWR Collection
620-2097EA 730 NOK
620-2097
VWR® Traceable®, Digital Snap-In termometer
Termometere Digitaltermometer
Digitalt termometer med sonde i rustfritt stål og håndtak med 3 meter kabel. Allsidig panelmontert modul klikker på plass eller kan brukes som en frittstående enhet.
  • 4-sifret LCD: Lett å lese
  • Minne for maksimal/minimum temperatur
  • Avlesninger tilgjengelig i °F eller °C, oppdateres hvert sekund
Leveringsinformasjon: Leveres med sporbart sertifikat for kalibrering, sonde, kabel og batteri.