Kulturflaske, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
214314401 214315406
391-0504EA 715 NOK
391-0504 391-0506
Kulturflaske, DURAN®
Flasker Cellekulturflasker
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse og dermed forholdsvis høy resistens mot temperaturendringer
Med rett hals for glasskorker. Glasskorker kan fås om ønskelig. Merket med volum og med hvitt etikettfelt.