VWR®, Forkle, LDPE/LLDPE
Leverandør: VWR Collection
113-8278EA 205 NOK
113-8278 113-8279
VWR®, Forkle, LDPE/LLDPE
Engangsplagg
Dette engangsforkleet er laget av en blanding av 65% LDPE og 35% LLDPE.
  • Effektiv mot smuss, fukt og olje
Lengde: 1200 eller 1400 mm
Farge: Hvit