Absorberende granulat, Chemizorb® granulat
Leverandør: Merck
1.01568.1000 1.01568.5000 1.01568.9021
1.01568.1000EA 574 NOK
1.01568.1000 1.01568.5000 1.01568.9021
Absorberende granulat, Chemizorb® granulat
Materialer for håndtering av søl
Chemizorb granulat er et grovkornet materiale basert på kjemisk inerte porøse mineraler eller syntetiske kopolymerer (kornstørrelse over 1 mm (95%), bulkdensitet på 400 kg/m³).
  • Kan absorbere opptil 100 % av sin egen vekt
  • Væsker med lav viskositet absorberes øyeblikkelig, svært viskøse medier (glyserin, oljer) i løpet av få minutter
  • God dosering er mulig takket være det grovkornede formatet
  • Granulatform brukes alle steder der det ikke er egnet å bruke pulverformen, for eksempel i trekkfulle rom eller ute
Det er uløselig i vann og i alle andre medierMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale