Absorbent, Chemizorb®-pulver
Leverandør: Merck
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 768.75 NOK
1.02051.0500 1.02051.9025
Absorbent, Chemizorb®-pulver
Materialer for håndtering av søl
For absorpsjon av syrer, baser og løsninger. Grunnet dens store spesifikke overflate absorberer pulveret svært store mengder væske. Væsker med lav viskositet blir absorbert umiddelbart, medier med høy viskositet (glyserin og oljer) på få minutter.
  • Kornstørrelse < 0,1 mm (85%)
  • Bulktetthet ca. 120 kg/m³
1 kg absorberer: 2,5-4,5 l vannholdige løsninger, syrer og baser, 3-4 l organisk løsning, benzen osv. og ca. 7 l viskøse oljer.