Absorpsjonssett for kjemikalier
Leverandør: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 2350 NOK
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Absorpsjonssett for kjemikalier
Materialer for håndtering av søl
Disse absorpsjonssettene kan brukes overalt hvor farlige væsker er i bruk, og kan brukes til å inneholde og rydde opp søl uten forsinkelse.
  • P110: for mindre søl eller ferdigbehandling av større mengder søl, ark på 280×350 mm, absorberer 0,25 L/ark
  • P130: rull for større områder, størrelsen kan tilpasses, 330 mm×3 m, absorberer 50 L / rull
  • P190: universalrull, 330 mm×3 m, absorberer 72 L / rull
  • P200: minipølser, 75 mm×2 m, absorberer 3,75 L / minipølser
  • P-F2001: minipølser, puter, ark/rull 12,5×1520 cm, absorpsjon 119 L/pack